Learn More
4-éthoxy-3,5-difluorobenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15434337
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15434337
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H31715.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1017779-27-9
Formule moléculaire C9H7F2NO
Poids moléculaire (g/mol) 183.158
Numéro MDL MFCD09258687
Clé InChI QSLWOCXSGQJUSS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-ethoxy-3,5-difluorobenzenecarbonitrile, 4-ethoxy-3,5-difluorobenzonitrile, jrd
CID PubChem 46737607
Nom IUPAC 4-éthoxy-3,5-difluorobenzonitrile
SMILES CCOC1=C(C=C(C=C1F)C#N)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethoxy-3,5-difluorobenzonitrile
Point de fusion 27°C to 29°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 183.15
Pourcentage de pureté 97%