Learn More
4-éthylcatéchol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7081877
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 11314739
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12048.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1124-39-6 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1124-39-6
Formule moléculaire C8H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.17
Numéro MDL MFCD00015847
Clé InChI HFLGBNBLMBSXEM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-ethylcatechol, 4-ethylpyrocatechol, 4-ethyl-1,2-benzenediol, unii-574jv8byr2, 1,2-benzenediol, 4-ethyl, benzenediol, 4-ethyl, 3,4-dihydroxyethylbenzene, ethylcatechol, 4-ethyl catechol, 4-ethylc atechol
CID PubChem 70761
Nom IUPAC 4-éthylbenzène-1,2-diol
SMILES CCC1=CC=C(O)C(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethylcatechol
Point de fusion 37°C to 40°C
Point d’ébullition 105°C to 107°C (0.5 mmHg)
Quantité 250 mg
Beilstein 2042062
Poids de la formule 138.17
Pourcentage de pureté 98%