Learn More
4-Éthylguaïacol 1000 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30317303
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30317303 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30317303 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA13338000ME1000
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethylguaiacol
CAS 2785-89-9
Noms d’analytes ou de composants 4-Ethylguaiacol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H12 O2
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Phenol, 4-ethyl-2-methoxy-, Guaiacol, 4-ethyl- (6CI), 4-Ethyl-2-methoxyphenol, 2-Methoxy-4-ethylphenol, 4-Ethylguaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxyethylbenzene, 4-Hydroxy-3-methoxyphenylethane, Guaiacyl ethane, NSC 82313, p-Ethylguaiacol
Formule InChI InChI=1S/C9H12O2/c1-3-7-4-5-8(10)9(6-7)11-2/h4-6,10H,3H2,1-2H3
SMILES CCc1ccc(O)c(OC)c1
Nom IUPAC 4-éthyle-2-méthoxyphénol
Solvent or Matrix Méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 152.19
Quantité 1 mL
Poids de la formule 152,0837 g/mol