Learn More
4-Ethylmorpholine, 98 %
Code produit 11394729
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
100mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11394729 100 mL 100mL
11423884 250 mL -
11304739 500 mL 500mL
11413884 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11394729 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11905.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS : 100-74-3 | C6H13NO | 115,176 g/mol
La N-éthylmorpholine est un composant du tampon utilisé dans la séparation des peptides de base par chromatographie échangeuse d’anions. De plus, il agit comme catalyseur dans la préparation de mousse de polyuréthane.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
La N-éthylmorpholine est un composant du tampon utilisé dans la séparation des peptides de base par chromatographie échangeuse d’anions. De plus, il agit comme catalyseur dans la préparation de mousse de polyuréthane.
Solubilité
Miscible avec de l’eau.
Notes
sensibles à la lumière et à l’air. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-74-3
Formule moléculaire C6H13NO
Numéro MDL MFCD00006177
Clé InChI HVCNXQOWACZAFN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 7525
Nom IUPAC 4-éthylmorpholine
SMILES CCN1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethylmorpholine
Point de fusion -63°C
Densité 0.908
Point d’ébullition 138°C to 139°C
Point d’éclair 27°C
Indice de réfraction 1.4413
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2734
Beilstein 102969
Sensibilité Air Sensitive
Synonyme n-ethylmorpholine, morpholine, 4-ethyl, ethylmorpholine, n-ethylmorfolin, n-ethyl morpholine, n-ethylmorfolin czech, unii-ecm0g991fq, n-ethyl-morpholine, ccris 4818, ecm0g991fq
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids moléculaire (g/mol) 115.18
Poids de la formule 115.18
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement