Learn More
4-Éthylmorpholine, Mikromol™
Code produit 30049349
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30049349 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049349 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3771.030100
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-Éthylmorpholine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethylmorpholine
CAS 100-74-3
Noms d’analytes ou de composants 4-Ethylmorpholine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H13 N O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 4-Ethylmorpholine, Dabco NEM, Ethylmorpholine, Jeffcat NEM, KL 22, Kaolizer 22, N-Ethylmorpholine, NEM, NSC 6110, Toyocat NEM
Formule InChI InChI=1S/C6H13NO/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-6H2,1H3
SMILES CCN1CCOCC1
Nom IUPAC 4-éthylmorpholine
Poids moléculaire (g/mol) 115.174
Quantité 100 mg
Poids de la formule 115,0997 g/mol