Learn More
4-(éthylpropylamino)but-2-ynyl (RS)-2-cyclohexyl-2-hydroxy-2-phénylacétate (analogue éthylpropyl de l'oxybutynine), Mikromol™
Description
4-(Éthylpropylamino)but-2-ynyl (RS)-2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phénylacétate (Analogue éthylpropylique de l'oxybutynine)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(Ethylpropylamino)but-2-ynyl (RS)-2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetate |
| CAS | 1215677-72-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | 4-(Ethylpropylamino)but-2-ynyl (RS)-2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetate |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C23 H33 N O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Oxybutynin Hydrochloride Imp. E (EP), Oxybutynin Imp. E (EP), 4-(Ethylpropylamino)but-2-ynyl (RS)-2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetate, Ethylpropyl Analogue of Oxybutynin, Oxybutynin Hydrochloride Impurity E, Oxybutynin Impurity E |
| Formule InChI | InChI=1S/C47H53ClN3O3.BrH/c1-49(2)43(52)46(38-17-9-5-10-18-38,39-19-11-6-12-20-39)31-35-51(33-29-45(54,30-34-51)37-25-27-42(48)28-26-37)36-32-47(44(53)50(3)4,40-21-13-7-14-22-40)41-23-15-8-16-24-41;/h5-28,54H,29-36H2,1-4H3;1H/q+1;/p-3 |
| SMILES | CCCN(CC)CC#CCOC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | 4-[éthyl(propyl)amino]but-2-ynyl 2-cyclohexyl-2-hydroxy-2-phénylacétate |
| Afficher plus |