Learn More
Acide 4-fluoro-2-hydroxybenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15470048
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15470048
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H53304.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 850568-00-2
Formule moléculaire C6H6BFO3
Poids moléculaire (g/mol) 155.919
Numéro MDL MFCD04115662
Clé InChI KOFNQIAWWVBBJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoro-2-hydroxyphenyl boronic acid, 4-fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid, 2-borono-5-fluorophenol, 4-fluoro-2-hydroxy-phenyl boronic acid, boronic acid,b-4-fluoro-2-hydroxyphenyl, boronic acid, b-4-fluoro-2-hydroxyphenyl, acmc-1ch4n, 2-hydroxy-4-fluorophenylboronic acid, 4-fluoro-2-hydroxy-phenylboronic acid, 4-fluoro-2-hydroxyphenyl-boronic acid
CID PubChem 3865312
Nom IUPAC Acide (4-fluoro-2-hydroxyphényl)boronique
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)F)O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid
Point de fusion 176°C to 180°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 155.92
Pourcentage de pureté 97%