Learn More
4-Fluoro-2-iodobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15451828
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15451828
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H55531.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 56096-89-0 | C7H4FIO2 | 266.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56096-89-0
Formule moléculaire C7H4FIO2
Poids moléculaire (g/mol) 266.01
Numéro MDL MFCD04108278
Clé InChI DUKFTVLJAXWGPI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoro-2-iodo-benzoic acid, 2-iodo-4-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-2-iodobenzoicacid, benzoic acid, 4-fluoro-2-iodo, benzoic acid, 4-fluoroiodo, pubchem1389, acmc-1atr7, ksc494a9j, benzoic acid,4-fluoro-2-iodo, buttpark 83\07-33
CID PubChem 12520164
Nom IUPAC Acide 4-fluoro-2-iodobenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)I)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-2-iodobenzoic acid
Point de fusion 143°C to 147°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 266.01
Pourcentage de pureté 97%