Learn More
4-fluoro-2-méthoxyphénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11465836
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11465836
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22211.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 450-93-1 | C7H7FO2 | 142.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 450-93-1
Formule moléculaire C7H7FO2
Poids moléculaire (g/mol) 142.13
Numéro MDL MFCD00070797
Clé InChI OULGLTLTWBZBLO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoroguaiacol, 5-fluoro-2-hydroxyanisole, 4-fluoro-2-methoxy-phenol, phenol, 4-fluoro-2-methoxy, 4-fluoro-2-methyoxyphenol, pubchem3880, acmc-1agod, 2-methoxy-4-fluorophenol, 4-fluoro-2-methoxyphenol
CID PubChem 2737368
Nom IUPAC 4-fluoro-2-méthoxyphénol
SMILES COC1=CC(F)=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-2-methoxyphenol
Densité 1.25
Point d’ébullition 195°C
Point d’éclair 102°C (216°F)
Odeur Phenol-like
Indice de réfraction 1.517
Quantité 5 g
Beilstein 5425200
Poids de la formule 142.13
Pourcentage de pureté 97%