Learn More
Acide 4-fluoro-2-méthylbenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11441127
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11441127
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B24117.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 139911-29-8 | C7H8BFO2 | 153.947 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 139911-29-8
Formule moléculaire C7H8BFO2
Poids moléculaire (g/mol) 153.947
Numéro MDL MFCD02093072
Clé InChI IQMLIVUHMSIOQP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-4-fluorophenylboronic acid, 4-fluoro-2-methylbenzeneboronic acid, 4-fluoro-2-methylphenyl boronic acid, 4-fluoro-2-methylphenyl boranediol, 4-fluoro-2-methyl-phenyl boronic acid, boronic acid, 4-fluoro-2-methylphenyl, 4-fluoro-2-methylphenylboronicacid, pubchem1852, acmc-209cjp
CID PubChem 2734665
Nom IUPAC Acide (4-fluoro-2-méthylphényl)boronique
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)F)C)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-2-methylbenzeneboronic acid
Point de fusion 199°C to 201°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 153.95
Pourcentage de pureté 98%