Learn More
4-Fluoro--nitrophénol,2-nitrophénol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11432538
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
Code produit. 11432538
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15847.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 394-33-2 | C6H4FNO3 | 157.1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 394-33-2
Formule moléculaire C6H4FNO3
Poids moléculaire (g/mol) 157.1
Numéro MDL MFCD00042528
Clé InChI ZHRLVDHMIJDWSS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitro-4-fluorophenol, phenol, 4-fluoro-2-nitro, phenol,2-nitro,4-fluoro, 4-fluoro-2-nitro-phenol, 4-fluoronitrophenol, pubchem1503, acmc-1ah4y, ksc493s6p, 5-fluoro-2-hydroxynitrobenzene, 4-fluoro-2-nitrophenol
CID PubChem 136236
Nom IUPAC 4-fluoro-2-nitrophénol
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)[N+](=O)[O-])O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-2-nitrophenol
Point de fusion 73°C to 76°C
Quantité 5 g
Beilstein 1950412
Poids de la formule 157.1
Pourcentage de pureté ≥98%