Learn More
Acide 4-Fluoro-3-méthoxybenzoïque, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7047720
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11395485
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L19673.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82846-18-2
Formule moléculaire C8H7FO3
Poids moléculaire (g/mol) 170.139
Numéro MDL MFCD00272134
Clé InChI LWGCZCMLPRMKIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methoxy-4-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-m-anisic acid, benzoic acid, 4-fluoro-3-methoxy, 4-fluoro-3-methoxybenzoicacid, 4-fluoro-3-methoxy-benzoic acid, 4-fluoranyl-3-methoxy-benzoic acid, pubchem1394, acmc-209pqm, ksc495c0r, rarechem al bo 0973
CID PubChem 598436
Nom IUPAC Acide 4-fluoro-3-méthoxybenzoïque
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C(=O)O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-3-methoxybenzoic acid
Point de fusion 206°C to 208°C
Quantité 1 g
Beilstein 4178071
Poids de la formule 170.14
Pourcentage de pureté 95%