Learn More
Acide 4-fluoro-3-méthoxycarbonylphénylboronique, 98 %, ACROS Organics™
Code produit. 15515176 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15515176
Marque: Thermo Scientific Acros 455880010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 874219-35-9
Formule moléculaire C8H8BFO4
Poids moléculaire (g/mol) 197.96
Clé InChI GQBWFAIHGHHNMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoro-3-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-fluoro-3-methoxycarbonylphenyl boronic acid, 4-fluoro-3-methoxycarbonyl phenyl boronic acid, acmc-209qkz, ksc495k9r, 3-methoxycarbonyl-4-fluorophenylboronic acid, 4-fluoro-3-methoxycarbonylphenyl boronicacid, 4-fluoro-3-methoxycarbonyl-phenyl boronic acid, 4-fluoranyl-3-methoxycarbonyl-phenyl boronic acid
CID PubChem 23005332
Nom IUPAC Acide(4-fluoro-3-méthoxycarbonylphényl)boronique
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)F)C(=O)OC)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-3-methoxycarbonylphenylboronic acid
Point de fusion 253.0°C to 255.5°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 197.96
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Fluoro-3-methoxycarbonylphenylboronic acid, 98%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.