Learn More
4-Fluoro-3-nitrobenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15415117
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15415117
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H32391.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1009-35-4 | C7H3FN2O2 | 166.111 g/mol
4-Fluoro-3-nitrobenzonitrile, is used as a pharmaceutical intermediate. It is also used as a synthetic and fine chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-fluoro-3-nitrobenzonitrile, est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Il est également utilisé comme intermédiaire chimique synthétique et fin.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Gardez loin les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1009-35-4
Formule moléculaire C7H3FN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.111
Numéro MDL MFCD01632197
Clé InChI LKOWKPGBAZVHOF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitro-4-fluorobenzonitrile, 4-fluoro-3-nitro-benzonitrile, 5-cyano-2-fluoronitrobenzene, 4-cyano-1-fluoro-2-nitrobenzene, benzonitrile, 4-fluoro-3-nitro, 4-fluoro-3-nitrobenzenecarbonitrile, 5-cyano-5-fluoro-1-nitrobenzene, pubchem4796, acmc-1c2vd, 4-fluro-3-nitrobenzonitrile
CID PubChem 2774654
Nom IUPAC 4-fluoro-3-nitrobenzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C=C1C#N)[N+](=O)[O-])F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-3-nitrobenzonitrile
Point de fusion 90°C to 94°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 166.11
Pourcentage de pureté 97%