Learn More
4-Fluoroaniline, TRC
Code produit. 30405250
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
Code produit. Quantité
30405250 25 g
30407350 250 g
2 options
Code produit. 30405250
Marque: Toronto Research Chemicals TRCF58765025G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 371-40-4
Nom chimique ou matériau 4-Fluoroaniline
Poids de la formule 111.0484
Formule InChI InChI=1S/C6H6FN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
Nom IUPAC 4-fluoroaniline
Formule moléculaire C6 H6 F N
Poids moléculaire (g/mol) 111.12
SMILES Nc1ccc(F)cc1
Synonyme Benzenamine, 4-fluoro- (9CI, ACI), 4-Fluorobenzenamine (ACI), Aniline, p-fluoro- (8CI), 1-Amino-4-fluorobenzene, 4-Fluoro-1-benzenamine, 4-Fluoroaniline, 4-Fluorophenylamine, NSC 579, p-Fluoroaniline, p-Fluorophenylamine
Spécification
Quantité 25 g