Learn More
4-fluorobenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11498326
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11498326
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15383.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 459-57-4 | C7H5FO | 124.114 g/mol
4-Fluorobenzaldehyde is used in the preparation of pyrazolopyridine derivative, which finds application as mitogen-activated protein kinase (MAPK) inhibitor. It also serves as a synthetic intermediate in the preparation of pharmaceutical compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-fluorobenzaldéhyde est utilisé dans la préparation du dérivé de la pyrazolopyridine, qui trouve son application comme inhibiteur de la protéine kinase activée par le mitogène (MAPK). Il sert également d’intermédiaire synthétique dans la préparation de composés pharmaceutiques.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les bases fortes, les agents oxydants forts et les agents réducteurs forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 459-57-4
Formule moléculaire C7H5FO
Poids moléculaire (g/mol) 124.114
Numéro MDL MFCD00003378
Clé InChI UOQXIWFBQSVDPP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-fluoro, 4-fluoro-benzaldehyde, para-fluorobenzaldehyde, p-fluorbenzaldehyde, fluorobenzaldehyde 4-, benzaldehyde, p-fluoro, pfad, 4-fluoro benzaldehyde, para fluoro benzaldehyde
CID PubChem 68023
Nom IUPAC 4-fluorobenzaldéhyde
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluorobenzaldehyde
Point de fusion -10°C
Densité 1.175
Point d’ébullition 180°C to 181°C
Point d’éclair 56°C (133°F)
Indice de réfraction 1.521
Quantité 500 g
Numéro UN UN1989
Beilstein 385857
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 124.11
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.