Learn More
4-fluorobenzamidoxime, 98 %, ACROS Organics™
Code produit. 10720550 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
Code produit. 10720550
Marque: Thermo Scientific Acros 429950100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 69113-32-2
Formule moléculaire C7H7FN2O
Poids moléculaire (g/mol) 154.14
Numéro MDL MFCD00216571,MFCD02730126
Clé InChI OSUPWUQRPLIJKX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoro-n-hydroxybenzimidamide, 4-fluoro-n'-hydroxybenzimidamide, z-4-fluoro-n'-hydroxybenzenecarboximidamide, 4-fluorophenyl hydroxyimino methylamine, benzenecarboximidamide,4-fluoro-n-hydroxy, p-fluorobenzamidoxime, #, zyb
CID PubChem 5960802
SMILES NC(=NO)C1=CC=C(F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluorobenzamidoxime
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 95.2°C to 96.1°C
Couleur Blanc
Analyse élémentaire 53.18 to 55.91% C, 17.72 to 18.63% N
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Nom IUPAC 4-fluoro-N’-hydroxybenzènecarboximidamide
Poids de la formule 154.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Fluorobenzamidoxime, 98%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.