Learn More
4’-Fluoroisobutyrophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11331969
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11331969 1 g 1g
11341969 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 11331969 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26036.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 26393-91-9 | C10H11FO | 166.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26393-91-9
Formule moléculaire C10H11FO
Poids moléculaire (g/mol) 166.20
Numéro MDL MFCD04038305
Clé InChI MHUVRVXSYXJUPK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-fluorophenyl-2-methylpropan-1-one, 4'-fluoroisobutyrophenone, 1-4-fluorophenyl-2-methyl-1-propanone, 1-4-fluoro-phenyl-2-methyl-propan-1-one, 1-propanone, 1-4-fluorophenyl-2-methyl, p-fluoroisobutyrophenone, 1-4-fluorophenyl-2-methyl-propan-1-one, acmc-1chy0, isopropyl p-fluorophenyl ketone, p-fluorophenyl isopropyl ketone
CID PubChem 2782829
Nom IUPAC 1-(4-fluorophényl)-2-méthylpropan-1-one
SMILES CC(C)C(=O)C1=CC=C(F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Fluoroisobutyrophenone
Indice de réfraction 1.498
Quantité 1 g
Poids de la formule 166.19
Pourcentage de pureté 97%