Learn More
4-Fluoronitrobenzène, Mikromol™
Code produit 17910396
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17910396 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17910396 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0935.100050
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-Fluoronitrobenzène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoronitrobenzene
CAS 350-46-9
Noms d’analytes ou de composants 4-Fluoronitrobenzene
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H4 F N O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 1-Fluoro-4-nitrobenzene, 1-Nitro-4-fluorobenzene, 4-Fluoro-1-nitrobenzene, 4-Fluoronitrobenzene, 4-Nitro-1-fluorobenzene, 4-Nitrofluorobenzene, 4-Nitrophenyl fluoride, NSC 10281, Para-fluoronitrobenzene, p-Fluoronitrobenzene, p-Nitrofluorobenzene
Formule InChI InChI=1S/C6H4FNO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(F)cc1
Nom IUPAC 1-fluoro-4-nitrobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 141.1
Quantité 50 mg
Poids de la formule 141,0226 g/mol