Learn More
Chlorure de (4-Fluorophenyl) méthanesulfonyle, ≥95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (4-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride |
| % min. CAS | 95.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 208.64 |
| Pourcentage de pureté | 95% |