Learn More
4-Fluorophényl méthyl sulfone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11485283
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11485283
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12863.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 455-15-2 | C7H7FO2S | 174.189 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 455-15-2
Formule moléculaire C7H7FO2S
Poids moléculaire (g/mol) 174.189
Numéro MDL MFCD00039753
Clé InChI DPJHZJGAGIWXTD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluorophenyl methyl sulfone, 1-fluoro-4-methylsulfonyl benzene, benzene, 1-fluoro-4-methylsulfonyl, 1-fluoro-4-methylsulphonyl benzene, 1-fluoro-4-methanesulfonylbenzene, 4-fluorophenyl methyl sulphone, 4-fluorophenylmethylsulfone, sulfone, p-fluorophenyl methyl, methyl 4-fluorophenyl sulfone, 1-fluoro-4-methylsulfonyl-benzene
CID PubChem 67994
Nom IUPAC 1-Fluoro-4-méthylsulfonylbenzène
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluorophenyl methyl sulfone
Point de fusion 76°C to 81°C
Quantité 5 g
Beilstein 2045674
Poids de la formule 174.19
Pourcentage de pureté 98%