Learn More
4-fluorostyrène, 97+ %, stab. avec 0,1 % 4-tert-butylcatéchol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11472487
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
1g
25g
5g
Code produit. Quantité unitSize
11472487 5 g 5g
11374719 1 g 1g
11482487 25 g 25g
11492487 100 g 100g
4 options
Code produit. 11472487
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14775.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 405-99-2 | C8H7F | 122.142 g/mol
4-Fluorostyrene, is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-fluorostyrène est une matière première importante et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée : 2 - 8°C. Tenir à l’écart des acides, des bases, des agents oxydants, des halogènes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 405-99-2
Formule moléculaire C8H7F
Poids moléculaire (g/mol) 122.142
Numéro MDL MFCD00000361
Clé InChI JWVTWJNGILGLAT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluorostyrene, 1-fluoro-4-vinylbenzene, p-fluorostyrene, benzene, 1-ethenyl-4-fluoro, styrene, p-fluoro, para-fluorostyrene, 1-fluoro-4-vinyl-benzene, 4-fluoro-styrene, acmc-1cszp
CID PubChem 67883
Nom IUPAC 1-éthényl-4-fluorobenzène
SMILES C=CC1=CC=C(C=C1)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluorostyrene
Note relative au nom stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Point de fusion -36°C
Densité 1.024
Point d’ébullition 145°C to 148°C
Point d’éclair 26°C (78°F)
Odeur Recognizable
Indice de réfraction 1.515
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1634203
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 122.14
Pourcentage de pureté ≥97%