Learn More
4-Fluorothiophénol, Mikromol™
Code produit 30049095
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30049095 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049095 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0894.170100
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-Fluorothiophénol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluorothiophenol
CAS 371-42-6
Noms d’analytes ou de composants 4-Fluorothiophenol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6H5FS
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 4-Fluorobenzenethiol, p-Fluorobenzenethiol, (4-Fluorophenyl)thiol, 4-Fluorophenyl Mercaptan, 4-Fluorothiophenol, NSC 77081, p-Fluorothiophenol, Benzenethiol, 4-fluoro-, Benzenethiol, p-fluoro- (7CI,8CI)
Formule InChI InChI=1S/C6H5FS/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
SMILES Fc1ccc(S)cc1
Nom IUPAC 4-fluorobenzénéthiol
Poids moléculaire (g/mol) 128.17
Quantité 100 mg
Poids de la formule 128,0096 g/mol