Learn More
Acide 4-formylphénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10467301 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 10467301
Marque: Thermo Scientific Acros 359380010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 87199-17-5 | C7H7BO3 | 149.94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87199-17-5
Formule moléculaire C7H7BO3
Poids moléculaire (g/mol) 149.94
Numéro MDL MFCD00151823
Clé InChI VXWBQOJISHAKKM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-formylphenyl boronic acid, 4-formylbenzeneboronic acid, 4-boronobenzaldehyde, boronic acid, 4-formylphenyl, boronic acid, b-4-formylphenyl, p-formylphenylboronic acid, 4-dihydroxyboryl benzaldehyde, 4-dihydroxyboranyl benzaldehyde, 4-benzaldehyde boronic acid, 4-formyl-phenylboronic acid
CID PubChem 591073
Nom IUPAC Acide (4-formylphényl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Formylphenylboronic acid
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 256°C to 257°C
Couleur Incolore à jaune-orangé
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 149.94
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide