Learn More
4-heptanol, 93 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10716201 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5mL
Code produit. 10716201
Marque: Thermo Scientific Acros 149850050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Heptanol
Note relative au nom 93%
CAS 589-55-9
% min. CAS 91.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -41.5°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8100g/mL
Point d’ébullition 156°C
Point d’éclair 48°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 91% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H16O
Formule linéaire CH3(CH2)2CH(OH)C3H7
Indice de réfraction 1.4175 to 1.4215
Numéro MDL MFCD00021934
Quantité 5 mL
Gravité spécifique 0.81
Synonyme 4-heptanol, dipropylcarbinol, unii-yg7b8091bp, di-n-propylcarbinol, heptanol-4, 4-heptyl alcohol, n-heptan-4-ol, acmc-209m8k, yvbculsizwmtfy-uhfffaoysa, ch3 ch2 2choh ch2 2ch3
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible
Clé InChI YVBCULSIZWMTFY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC(CCC)O
Nom IUPAC heptan-4-ol
Poids moléculaire (g/mol) 116.2
CID PubChem 11513
Poids de la formule 116.2
Pourcentage de pureté 93%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Heptanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.