Learn More
4-heptanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10785021 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50L
500mL
5mL
Code produit. 10785021
Marque: Thermo Scientific Acros 146550050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 123-19-3 | C7H14O | 114.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-19-3
Formule moléculaire C7H14O
Poids moléculaire (g/mol) 114.19
Numéro MDL MFCD00009403
Clé InChI HCFAJYNVAYBARA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-heptanone, dipropyl ketone, propyl ketone, butyrone, di-n-propyl ketone, 4-heptanone natural, 4-oxoheptane, unii-9bn582jq61, fema no. 2546, dipropylketon
CID PubChem 31246
Nom IUPAC heptan4- -one
SMILES CCCC(=O)CCC
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Heptanone
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -33.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8100g/mL
Point d’ébullition 145.0°C
Point d’éclair 48°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2CH2COCH2CH2CH3
Indice de réfraction 1.4060 to 1.4080
Quantité 5 mL
Beilstein 01,699
Merck Index 15,3386
Gravité spécifique 0.81
Informations sur la solubilité Solubility in water: 4.6g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viscosité 0.73 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Heptanone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.