Learn More
Hydrate d’acide 4-hydrazinobenzènesulfonique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11460993
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11460993
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13362.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 98-71-5 | C6H8N2O3S | 188.20 g/mol
4-Hydrazinobenzenesulfonic Acid is used as an intermediate to manufacture pharmaceuticals, dyes and other organic synthesis. They have active applications in organic synthesis for agrochemicals, pharmaceuticals, photographic, heat stabilizers, polymerization catalysts, flame-retardants, blowing agents for plastics, explosives, and dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-hydrazinobenzènesulfonique est utilisé comme intermédiaire pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de colorants et dans d’autres synthèses organiques. Il a des applications actives dans la synthèse organique pour les produits agrochimiques, les produits pharmaceutiques, les photographies, les stabilisants thermiques, les catalyseurs de polymérisation, les retardateurs de flamme, les agents de soufflage pour les plastiques, les explosifs et les colorants.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans des conditions normales. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Stocker dans des récipients fermés. Hygroscopique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-71-5
Formule moléculaire C6H8N2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 188.20
Numéro MDL MFCD00025097
Clé InChI IOMZCWUHFGMSEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydrazinobenzenesulfonic acid, phenylhydrazine-4-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-hydrazino, p-hydrazinobenzenesulfonic acid, p-sulfophenylhydrazine, 4-sulfophenylhydrazine, 4-hydrazinobenzenesulphonic acid, phenylhydrazinesulfonic acid, phenylhydrazine-p-sulfonic acid, sulfanilic acid, n-amino
CID PubChem 66825
Nom IUPAC Acide 4-hydrazinylbenzènesulfonique
SMILES NNC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydrazinobenzenesulfonic acid hydrate
Point de fusion ∼286°C (decomposition)
Quantité 100 g
Beilstein 514779
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,4773
Informations sur la solubilité It is soluble in water.
Poids de la formule 188.20 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%