Learn More
4-hydroxy-2(5H)-furanone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10216290 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10216290 1 g Flacon en verre 1g
10209743 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10216290 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 235260010
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 541-57-1 | C4H4O3 | 100.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 541-57-1
Formule moléculaire C4H4O3
Poids moléculaire (g/mol) 100.07
Numéro MDL MFCD00052187
Clé InChI JZQBAGOECGRTSA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxyfuran-2 5h-one, 4-hydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one, 4-hydroxy-2 5h-furanone, 2 5h-furanone, 4-hydroxy, 4-hydroxy-5h-furan-2-one, 5-hydroxyfuran-3-one, 5-hydroxyfuran-3 2h-one, pubchem21770, acmc-209xna, tetronic acid 5g
CID PubChem 54683813
Nom IUPAC 3-hydroxy-2H-furan-5-one
SMILES OC1=CC(=O)OC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-2(5H)-furanone
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 135°C to 137°C
Couleur Beige / jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetonitrile,dmso
Poids de la formule 100.07
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline