Learn More
Acide 4-hydroxy-3,5-diméthoxycinnamique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11457617
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11457617
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15676.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 530-59-6 | C11H12O5 | 224.212 g/mol
4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid is a commonly used matrix in MALDI mass spectrometry. It is a useful matrix for a wide variety of peptides and proteins. It serves well as a matrix for MALDI due to its ability to absorb laser radiation and to also donate protons (H+) to the analyte of interest.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-hydroxy-3,5-diméthoxycinnamique est une matrice couramment utilisée dans la spectrométrie de masse MALDI. Il s’agit d’une matrice utile pour une grande variété de peptides et de protéines. Elle sert également de matrice pour MALDI en raison de sa capacité à absorber le rayonnement laser et à donner des protons (H+) à l’analyte d’intérêt.
Solubilité
Soluble dans le méthanol, l’éthanol et le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé. Endroit bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 530-59-6
Formule moléculaire C11H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 224.212
Numéro MDL MFCD00004401
Clé InChI PCMORTLOPMLEFB-ONEGZZNKSA-N
Synonyme sinapic acid, sinapinic acid, 3,5-dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, sinapinate, sinapate, trans-sinapic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid, synapoic acid, 2e-3-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, unii-p0i60993ec
CID PubChem 637775
ChEBI CHEBI:15714
Nom IUPAC Acide (E)-3-(4-hydroxy-3,5-diméthoxyphényl)prop-2-énoïque
SMILES COC1=CC(=CC(=C1O)OC)C=CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid
Point de fusion ∼195°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 2130006
Informations sur la solubilité Soluble in methanol,ethanol and dimethyl sulfoxide.
Poids de la formule 224.21
Pourcentage de pureté 98%