Learn More
4-Hydroxy-3-méthoxy-4'-méthyl-5-nitrobenzophénone, Mikromol™
Description
4-Hydroxy-3-méthoxy-4'-méthyl-5-nitrobenzophénone
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Hydroxy-3-methoxy-4'-methyl-5-nitrobenzophenone |
| CAS | 134612-80-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | 4-Hydroxy-3-methoxy-4'-methyl-5-nitrobenzophenone |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C15 H13 N O5 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Methanone, (4-hydroxy-3-methoxy-5-nitrophenyl)(4-methylphenyl)-, 4-Hydroxy-3-methoxy-4'-methyl-5-nitrobenzophenone, Ro 40-7591, Tolcapone Related Compound B |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H13NO5/c1-9-3-5-10(6-4-9)14(17)11-7-12(16(19)20)15(18)13(8-11)21-2/h3-8,18H,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])C(=O)c2ccc(C)cc2 |
| Nom IUPAC | (4-hydroxy-3-méthoxy-5-nitrophényl)-(4-méthylphényl)méthanone |
| Afficher plus |