Learn More
4-Hydroxy-3-méthoxy-4'-méthyl-5-nitrobenzophénone, Mikromol™
Code produit 30460228
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30460228 4 x 25 mg -
30052621 25 mg 25mg
30050815 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30460228 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3329.0100254AMP
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-Hydroxy-3-méthoxy-4'-méthyl-5-nitrobenzophénone, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-3-methoxy-4'-methyl-5-nitrobenzophenone
CAS 134612-80-9
Noms d’analytes ou de composants 4-Hydroxy-3-methoxy-4'-methyl-5-nitrobenzophenone
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C15 H13 N O5
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Methanone, (4-hydroxy-3-methoxy-5-nitrophenyl)(4-methylphenyl)-, 4-Hydroxy-3-methoxy-4'-methyl-5-nitrobenzophenone, Ro 40-7591, Tolcapone Related Compound B
Formule InChI InChI=1S/C15H13NO5/c1-9-3-5-10(6-4-9)14(17)11-7-12(16(19)20)15(18)13(8-11)21-2/h3-8,18H,1-2H3
Type de solution Neat
SMILES COc1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])C(=O)c2ccc(C)cc2
Nom IUPAC (4-hydroxy-3-méthoxy-5-nitrophényl)-(4-méthylphényl)méthanone
Poids moléculaire (g/mol) 287.27
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 287.0794 g/mol