Learn More
Acide 4-hydroxy-3-méthoxybenzoïque, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-145480 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10735001
Marque: Thermo Scientific Acros 121350250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 121-34-6 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-34-6
Formule moléculaire C8H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 168.15
Numéro MDL MFCD00002551
Clé InChI WKOLLVMJNQIZCI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme vanillic acid, acide vanillique, p-vanillic acid, benzoic acid, 4-hydroxy-3-methoxy, 3-methoxy-4-hydroxybenzoic acid, vanillate, m-anisic acid, 4-hydroxy, protocatechuic acid, 3-methyl ester, 4-hydroxy-3-methoxy-benzoic acid, unii-gm8q3jm2y8
CID PubChem 8468
ChEBI CHEBI:30816
Nom IUPAC Acide 4-hydroxy-3-méthoxybenzoïque
SMILES COC1=CC(=CC=C1O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid
Note relative au nom 98.5+%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 210°C to 214°C
Couleur Brun à incolore
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOC6H3(OCH3)CO2H
Quantité 25 g
Beilstein 10, 392
Merck Index 15, 10119
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 168.15
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.