Learn More
Alcool 4-hydroxy-3-méthoxybenzylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-145497 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Packungsgröße:
250g
50g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10337690
Marke: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 498-00-0 | C8H10O3 | 154.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 498-00-0
Formule moléculaire C8H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 154.17
Numéro MDL MFCD00004659
Clé InChI ZENOXNGFMSCLLL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme vanillyl alcohol, 4-hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol, 4-hydroxymethyl-2-methoxyphenol, vanillin alcohol, vanillic alcohol, 4-hydroxy-3-methoxybenzenemethanol, benzenemethanol, 4-hydroxy-3-methoxy, vanillol, 4-hydroxy-3-methoxybenzylalcohol, 4-hydroxy-3-methoxyphenylmethanol
CID PubChem 62348
ChEBI CHEBI:18353
Nom IUPAC 4-(hydroxymethyl)-2-methoxyphenol
SMILES COC1=CC(CO)=CC=C1O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 112.0°C to 115.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HOC6H3(OCH3)CH2OH
Quantité 50 g
Beilstein 06,IV,7381
Poids de la formule 154.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt