Learn More
Acide 4-hydroxy-3-méthoxymandélique, Mikromol™
Code produit 17973626
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17973626 100 mg 100mg
17931356 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17973626 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0262.06
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 4-hydroxy-3-méthoxymandélique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-3-methoxymandelic Acid
CAS 55-10-7
Noms d’analytes ou de composants 4-Hydroxy-3-methoxymandelic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H10 O5
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Vanillylmandelic acid, VMA
Formule InChI InChI=1S/C9H10O5/c1-14-7-4-5(2-3-6(7)10)8(11)9(12)13/h2-4,8,10-11H,1H3,(H,12,13)
SMILES COc1cc(ccc1O)C(O)C(=O)O
Nom IUPAC Acide acétique2-hydroxy-2-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)
Poids moléculaire (g/mol) 198.17
Quantité 100 mg
Poids de la formule 198,0528 g/mol