Learn More
4-hydroxy-3-méthyl-2-butanone, 85 % tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7030409
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15493817
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H28483.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 3393-64-4 | C5H10O2 | 102.133 g/mol
Protonated diacetone alcohol and protonated 4- hydroxy-3-methyl-2-butanone undergo vinylation and colli- sion-induced dehydration as the only primary reactions, the product of the former reaction consisting of up to 40% of the total product ion distribution.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diacétone alcool protoné et la 4-hydroxy-3-méthyl-2-butanone subissent la “vinylation” et la déshydratation induite par collision comme seules réactions primaires, le produit de la première réaction représentant jusqu’à 40 % de la distribution totale des ions du produit.
Remarques
Hygroscopique. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3393-64-4
Formule moléculaire C5H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 102.133
Numéro MDL MFCD00004739
Clé InChI VVSRECWZBBJOTG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxy-3-methyl-2-butanone, 2-butanone, 4-hydroxy-3-methyl, 3-hydroxymethyl-2-butanone, 2-butanone, 4-hydroxy-3-methyl-, +, acmc-1cngd, 3-methyl-4-hydroxy-2-butanone, vvsrecwzbbjotg-uhfffaoysa, 2-butanone,4-hydroxy-3-methyl, 4-hydroxy-3-methyl-2-butanone, technical grade
CID PubChem 18829
Nom IUPAC 4-hydroxy-3-méthylbutan-2-one
SMILES CC(CO)C(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-3-methyl-2-butanone
Indice de réfraction 1.4325
Quantité 250 mg
Poids de la formule 102.13
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Technique