Learn More
4-hydroxy-6-méthoxyméthyl-2-(méthylthio)pyrimidine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10723453
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
Code produit. 10723453
Marque: Thermo Scientific Maybridge RJF00491EA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 68087-13-8
Formule moléculaire C7H10N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 186.229
Numéro MDL MFCD00052618
Clé InChI OWIFCBBLFPQMSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxy-6-methoxymethyl-2-methylthio pyrimidine, 6-methoxymethyl-2-methylthio pyrimidin-4 3h-one, 6-methoxymethyl-2-methylthio pyrimidin-4-ol, 6-methoxymethyl-2-methylsulfanyl pyrimidin-4-ol, maybridge1_006914, 6-hydroxy-4-methoxymethyl-2-methylthiopyrimidine, 6-methyloxy methyl-2-methylthio-4-pyrimidinol, 4 1h-pyrimidinone, 6-methoxymethyl-2-methylthio
CID PubChem 2730176
Nom IUPAC 6-(méthoxyméthyle)-2-méthylsulfanyl-1H-pyrimidine-4-one
SMILES COCC1=CC(=O)N=C(N1)SC
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-6-methoxymethyl-2-(methylthio)pyrimidine
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 186.23
Pourcentage de pureté 97%