Learn More
4-hydroxy-TEMPO, radical libre, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11424134
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11424134
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12497.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 2226-96-2 | C9H18NO2
Superoxide scavenger with neuroprotective, anti-inflammatory and analgesic effects4-Hydroxy-TEMPO free radical is used as a catalyst and a chemical oxidant by virtue of being a stable radical. It is used for detoxifying reactive oxygen species in medicinal chemistry. It is involved in the catalysis of disproportionation of superoxide and facilitates hydrogen peroxide metabolism. It is used to prepare tris(2,2,6,6-tetramethyl-1-oxyl-4-piperidyloxy)trimellitate by reacting with benzene-1,2,4-tricarbonyl trichloride. Further, it is used as a free radical scavenger and exhibits neuroprotective, anti-inflammatory and analgesic effects. In addition to this, it has good inhibition effect to acrylic acid esters, methyl acrylate, acrylic acid, acrylonitrile, styrene and butadiene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Capteur de superoxyde avec effets neuroprotecteurs, anti-inflammatoires et analgésiques, le radical libre 4-hydroxy-TEMPO est utilisé comme catalyseur et oxydant chimique en raison de sa stabilité. Il permet de détoxifier les espèces réactives de l’oxygène en chimie médicale. Il est impliqué dans la catalyse de la dismutation du superoxyde et facilite le métabolisme du peroxyde d’hydrogène. Il est utilisé pour préparer le tris(2,2,6,6-tétraméthyl-1-oxyl4-pipéridyloxy)triméllitate par réaction avec le trichlorure de benzène-1,2,4-tricarbonyle. En outre, il est utilisé comme anti-radicalaire et présente des effets neuroprotecteurs, anti-inflammatoires et analgésiques. De plus, il a un bon effet inhibant sur les esters d’acide acrylique, l’acrylate de méthyle, l’acide acrylique, l’acrylonitrile, le styrène et le butadiène.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol, le méthanol et le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2226-96-2
Formule moléculaire C9H18NO2
Numéro MDL MFCD00006478
Synonyme 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidin-1-yloxy, free radical
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-TEMPO
Note relative au nom free radical
Point de fusion 69°C to 72°C
pH 8.2
Point d’éclair 146°C (295°F)
Quantité 1 g
Beilstein 1422990
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol,methanol and dimethyl sulfoxide.
Poids de la formule 172.25
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Hydroxy-TEMPO, free radical
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 4-Hydroxy-TEMPO