Learn More
4-Hydroxybenzohydrazide (p-Hydroxybenzohydrazide), Mikromol™
Description
4-Hydroxybenzohydrazide (p-Hydroxybenzohydrazide)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Hydroxybenzohydrazide (p-Hydroxybenzohydrazide) |
| CAS | 5351-23-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | 4-Hydroxybenzohydrazide (p-Hydroxybenzohydrazide) |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C7 H8 N2 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 4-Hydroxybenzohydrazide, Nifuroxazide Imp. A (EP), p-Hydroxybenzohydrazide, Nifuroxazide Impurity A |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H8N2O2/c8-9-7(11)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H,8H2,(H,9,11) |
| SMILES | NNC(=O)c1ccc(O)cc1 |
| Nom IUPAC | 4-hydroxybenzohydrazide |
| Afficher plus |