Learn More
ester éthylique de l'acide 4-hydroxybenzoïque, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30313583
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30313583 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30313583 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC14228800100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl Parahydroxybenzoate
CAS 120-47-8
Noms d’analytes ou de composants Ethyl Parahydroxybenzoate
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C9 H10 O3
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Ethyl Parahydroxybenzoate, Ethyl 4-Hydroxybenzoate, Butyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Propyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), 4-(Ethoxycarbonyl)phenol, 4-Carbethoxyphenol, 4-Hydroxybenzoic acid ethyl ester, Aseptin A, Aseptine A, Aseptoform E, Bonomold OE, Easeptol, Ethyl 4-hydroxybenzoate, Ethyl Butex, Ethyl nipagin, Ethyl p-hydroxybenzoate, Ethyl parasept, Ethylparaben, Mekkings E, Mycocten, NSC 23514, NSC 8510, Napagin A, Nipagin A, Nipazin A, Sobrol A, Solbrol A, Tegosept E, p-(Ethoxycarbonyl)phenol, p-Carbethoxyphenol, p-Hydroxybenzoate ethyl ester, p-Hydroxybenzoic acid ethyl ester, ethyl paraben, 4-Hydroxybenzoic acid-ethyl ester, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity C, Methyl Parahydroxybenzoate Impurity B, Propyl Parahydroxybenzoate Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)c1ccc(O)cc1
Nom IUPAC 4-hydroxybenzoate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 166.17
Quantité 100 mg
Poids de la formule 166,063 g/mol