Learn More
Acide 4-hydroxybenzoïque, LoGiCal
Code produit 30464251
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30464251 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30464251 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0045.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxybenzoic Acid
CAS 99-96-7
Noms d’analytes ou de composants 4-Hydroxybenzoic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H6 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 4-Hydroxybenzoic Acid, Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. A (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. A (EP), Propyl Parahydroxybenzoate Imp. A (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. A (EP), Acetylsalicylic Acid Imp. A (EP), Salicylic Acid Imp. A (EP), 4-Carboxyphenol, 4-Hydroxybenzoic acid, NSC 4961, Paraben-acid, p-Carboxyphenol, p-Hydroxybenzoic acid, p-Salicylic acid
Formule InChI InChI=1S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES OC(=O)c1ccc(O)cc1
Nom IUPAC Acide 4-hydroxybenzoïque
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 138.12
Quantité 10 mg
Poids de la formule 138,0317 g/mol