Learn More
ester méthylique de l'acide 4-hydroxybenzoïque 1000 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30316996
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30316996 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30316996 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA14229000AL1000
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Parahydroxybenzoate
CAS 99-76-3
Noms d’analytes ou de composants Methyl Parahydroxybenzoate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H8 O3
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Methyl 4-Hydroxybenzoate, Methyl Parahydroxybenzoate, Nifuroxazide Imp. B (EP), Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), Propyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), Methyl Paraben, Methylparaben, SKF-4382, Methyl Parahydroxybenzoate, Nipagin, Methyl Paraben, 4-Hydroxybenzoic acid-methyl ester, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity B, Ethyl Parahydroxybenzoate Impurity B, Methyl Salicylate Impurity C, Nifuroxazide Impurity B, Propyl Parahydroxybenzoate Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
SMILES COC(=O)c1ccc(O)cc1
Nom IUPAC 4-hydroxybenzoate de méthyle
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Quantité 1 mL
Poids de la formule 152,0473 g/mol