Learn More
ester méthylique de l'acide 4-hydroxybenzoïque, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30328321
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30328321 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30328321 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC14229000100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Parahydroxybenzoate
CAS 99-76-3
Noms d’analytes ou de composants Methyl Parahydroxybenzoate
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C8 H8 O3
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Methyl 4-Hydroxybenzoate, Methyl Parahydroxybenzoate, Nifuroxazide Imp. B (EP), Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), Propyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), Methyl Paraben, Methylparaben, SKF-4382, Methyl Parahydroxybenzoate, Nipagin, Methyl Paraben, 4-Hydroxybenzoic acid-methyl ester, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity B, Ethyl Parahydroxybenzoate Impurity B, Methyl Salicylate Impurity C, Nifuroxazide Impurity B, Propyl Parahydroxybenzoate Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
SMILES COC(=O)c1ccc(O)cc1
Nom IUPAC 4-hydroxybenzoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Quantité 100 mg
Poids de la formule 152,0473 g/mol