Learn More
Acide 4-hydroxybenzoïque, Mikromol™
Code produit 17961696
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17961696 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17961696 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0045.010250
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 4-hydroxybenzoïque
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxybenzoic Acid
CAS 99-96-7
Noms d’analytes ou de composants 4-Hydroxybenzoic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H6 O3
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 4-Hydroxybenzoic Acid, Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. A (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. A (EP), Propyl Parahydroxybenzoate Imp. A (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. A (EP), Acetylsalicylic Acid Imp. A (EP), Salicylic Acid Imp. A (EP), 4-Carboxyphenol, 4-Hydroxybenzoic acid, NSC 4961, Paraben-acid, p-Carboxyphenol, p-Hydroxybenzoic acid, p-Salicylic acid, Salicylic Acid USP Related Compound A, Salicylic Acid USP RC A, SKF-29685, CCI 23875, Ph Eur Salicylic Acid Impurity A, GW 466608X, GW 470921X, GW 403126X, GW 357662X, GW 444710X, Salicylic Acid Related Compound A, Acetylsalicylic Acid Impurity A, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity A, Ethyl Parahydroxybenzoate Impurity A, Methyl Parahydroxybenzoate Impurity A, Propyl Parahydroxybenzoate Impurity A, Salicylic Acid Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
SMILES OC(=O)c1ccc(O)cc1
Nom IUPAC Acide 4-hydroxybenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 138.12
Quantité 250 mg
Poids de la formule 138,0317 g/mol