Learn More
ester n-butylique de l'acide 4-hydroxybenzoïque 1000 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30318553
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30318553 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30318553 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA14228780AL1000
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Butyl Parahydroxybenzoate
CAS 94-26-8
Noms d’analytes ou de composants Butyl Parahydroxybenzoate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C11 H14 O3
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Butyl 4-Hydroxybenzoate, Butyl Parahydroxybenzoate, Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. D (EP), Propyl Parahydroxybenzoate Imp. D (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. D (EP), 4-(Butoxycarbonyl)phenol, 4-Hydroxybenzoic acid butyl ester, Aseptoform Butyl, Butoben, Butyl 4-hydroxybenzoate, Butyl Butex, Butyl Tegosept, Butyl chemosept, Butyl p-hydroxybenzoate, Butyl parabens, Butyl parasept, Butylparaben, Mekkings B, Mekkins B, NSC 13164, NSC 8475, Nipabutyl, Preserval B, SPF, Solbrol B, Tegosept B, Tegosept Butyl, n-Butyl 4-hydroxybenzoate, n-Butyl p-hydroxybenzoate, n-Butylparaben, p-Hydroxybenzoic acid butyl ester, Ethyl Parahydroxybenzoate Impurity D, Methyl Parahydroxybenzoate Impurity D, Propyl Parahydroxybenzoate Impurity D
Formule InChI InChI=1S/C11H14O3/c1-2-3-8-14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3
SMILES CCCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
Nom IUPAC 4-hydroxybenzoate de butyle
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 194.23
Quantité 1 mL
Poids de la formule 194,0943 g/mol