Learn More
ester propylique de l'acide 4-hydroxybenzoïque 1000 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30309086
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30309086 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30309086 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA14229200AL1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Propyl Parahydroxybenzoate
CAS 94-13-3
Noms d’analytes ou de composants Propyl Parahydroxybenzoate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H12 O3
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Propyl 4-Hydroxybenzoate, Propyl Parahydroxybenzoate, Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. D (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Nipasol M, SKF-4392, Propyl Paraben, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity D, Ethyl Parahydroxybenzoate Impurity C, Methyl Parahydroxybenzoate Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
SMILES CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
Nom IUPAC 4-hydroxybenzoate de propyle
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 180.2
Quantité 1 mL
Poids de la formule 180,0786 g/mol