Learn More
ester propylique de sodium de l'acide 4-hydroxybenzoïque, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30317947
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30317947 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30317947 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC14229230
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Propyl Parahydroxybenzoate
CAS 35285-69-9
Noms d’analytes ou de composants Sodium Propyl Parahydroxybenzoate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H11 O3 . Na
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Sodium Propyl Parahydroxybenzoate
Formule InChI InChI=1S/C10H12O3.Na/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8;/h3-6,11H,2,7H2,1H3;/q;+1/p-1
Type de solution Purs, non dilués
SMILES [Na+].CCCOC(=O)c1ccc([O-])cc1
Nom IUPAC sodium ;4-propoxycarbonate phénolate
Industry Type Tests environnementaux
Poids moléculaire (g/mol) 202.18
Quantité 250 mg
Poids de la formule 202,0606 g/mol