Learn More
Alcool 4-hydroxybenzylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11444494
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
50g
Code produit. 11444494
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13132.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 623-05-2 | C7H8O2 | 124.139 g/mol
4-Hydroxybenzyl alcohol is also used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’alcool 4-hydroxybenzylique est également utilisé comme matière première importante et intermédiaire dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau (6,7 mg/ml à 20°C), le dioxane (100 mg/ml), le NaOH 1N (50 mg/ml), le DMSO et le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des chlorures acides, des anhydrides acides, des bases, des agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 623-05-2
Formule moléculaire C7H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 124.139
Numéro MDL MFCD00004658
Clé InChI BVJSUAQZOZWCKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxybenzyl alcohol, 4-hydroxymethyl phenol, p-hydroxybenzyl alcohol, p-methylolphenol, 4-methylolphenol, 4-hydroxybenzenemethanol, benzenemethanol, 4-hydroxy, p-hydroxymethyl phenol, gastrodigenin, 4-hydroxybenzylalcohol
CID PubChem 125
ChEBI CHEBI:67410
Nom IUPAC 4-(hydroxyméthyl)phénol
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxybenzyl alcohol
Point de fusion 114°C to 122°C
Point d’ébullition 251°C to 253°C
Quantité 50 g
Beilstein 1858967
Sensibilité Air and light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water (6.7mg/ml at 20°C),dioxane (100mg/ml),1N NaOH (50mg/ml),DMSO,and methanol.
Poids de la formule 124.14
Pourcentage de pureté 99%