Learn More
4’-hydroxybiphényle-4-carbonitrile, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7026072
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11474917
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B21864.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 19812-93-2
Formule moléculaire C13H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 195.221
Numéro MDL MFCD00059625
Clé InChI ZRMIETZFPZGBEB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-cyano-4'-hydroxybiphenyl, 4'-hydroxy-4-biphenylcarbonitrile, 4-4-hydroxyphenyl benzonitrile, 4'-hydroxybiphenyl-4-carbonitrile, 4'-cyano-4-hydroxybiphenyl, 4'-hydroxy-1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-cyano-4-biphenylol, 4-cyano-4'-hydroxy-biphenyl, 4'-hydroxy-4-cyanobiphenyl, 4-hydroxy-4-biphenylcarbonitrile
CID PubChem 140610
Nom IUPAC 4-(4-hydroxyphényl)benzonitrile
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)C2=CC=C(C=C2)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 4'-Hydroxybiphenyl-4-carbonitrile
Point de fusion 196°C to 199°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 195.22
Pourcentage de pureté 99%