Learn More
4-Hydroxycoumarine, LoGiCal
Code produit 30458582
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30458582 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30458582 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0732.02
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxycoumarin
CAS 1076-38-6
Noms d’analytes ou de composants 4-Hydroxycoumarin
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C9 H6 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 4-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one (4-Hydroxycoumarin), Warfarin Sodium Imp. B (EP), Warfarin Imp. B (EP), 4-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, 4-Hydroxycoumarin, 4-Coumarinol, 4-Hydroxy-2H-benzo[b]pyran-2-one, 4-Hydroxychromen-2-one, Benzotetronic acid, NSC 11889, Warfarin Sodium Impurity B, Warfarin Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C9H6O3/c10-7-5-9(11)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,10H
Type de solution Neat
SMILES OC1=CC(=O)Oc2ccccc12
Nom IUPAC 4-hydroxychromen-2-one
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 162.14
Quantité 10 mg
Poids de la formule 162.0317 g/mol