Learn More
4'-Hydroxydiclofénac, Mikromol™
Code produit 30050104
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050104 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050104 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0006.230025
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4'-Hydroxydiclofénac
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Hydroxydiclofenac
CAS 64118-84-9
Noms d’analytes ou de composants 4'-Hydroxydiclofenac
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H11 Cl2 N O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichloro-4-hydroxyphenyl)amino]-, 2-[(2,6-Dichloro-4-hydroxyphenyl)amino]benzeneacetic acid, Diclofenac-4-hydroxy
Formule InChI InChI=1S/C14H11Cl2NO3/c15-10-6-9(18)7-11(16)14(10)17-12-4-2-1-3-8(12)5-13(19)20/h1-4,6-7,17-18H,5H2,(H,19,20)
SMILES OC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cc(O)cc2Cl
Nom IUPAC Acide 2-[2-(2,6-dichloro-4-hydroxyanilin)phényl]acétique
Poids moléculaire (g/mol) 312.15
Quantité 25 mg
Poids de la formule 311,0116 g/mol